Läs mer
3-Methoxy-2-phenyl-4H-furo[2,3-h]chromen-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Karanjin |
| CAS | 521-88-0 |
| Molekylformel | C18 H12 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Karanjin (6CI), 3-Methoxy-2-phenyl-4H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-4-one, Derisom, NSC 335755, Karanjin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12O4/c1-20-18-15(19)13-7-8-14-12(9-10-21-14)17(13)22-16(18)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3 |
| LEDER | COC1=C(OC2=C(C1=O)C=CC3=C2C=CO3)C4=CC=CC=C4 |
| IUPAC-namn | 3-methoxy-2-phenylfuro[2,3-h]chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.29 |
| Formel vikt | 292.0736 |