Läs mer
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15415807
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15415807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33018.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1214384-89-0
Molekylformel C9H7F3O2
Molekylvikt (g/mol) 204.148
MDL-nummer MFCD13185677
InChI-nyckel HSPNVFXNJYKWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 73012639
IUPAC-namn 3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
LEDER COC1=CC=CC(=C1C(F)(F)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Färg Yellow
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 1 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 204.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid