Läs mer
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, 98+%
Produktkod. 11342817
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342817 100 mL 100ml
11352817 500 mL 500ml
11362817 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11342817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15953.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56539-66-3 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
3-metoxi-3-metyl-1-butanol är ett lösningsmedel som kan jämföras med sin isomer etylenglykolmonobutyleter. Det används som råvara för tillverkning av industriella tvättmedel. Det används också som lösningsmedel för färger, bläck och dofter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-metoxi-3-metyl-1-butanol är ett lösningsmedel som kan jämföras med sin isomer etylenglykolmonobutyleter. Det används som råvara för tillverkning av industriella tvättmedel. Det används också som lösningsmedel för färger, bläck och dofter.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56539-66-3
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.176
MDL-nummer MFCD00044771
InChI-nyckel MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
PubChem CID 62118
IUPAC-namn 3-metoxi-3-metylbutan-1-ol
LEDER CC(C)(CCO)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Densitet 0.926
Kokpunkt 173°C to 175°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Brytningsindex 1.428
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1732882
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 118.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.