Läs mer
3-Methoxy-3-methylbutyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy-3-methylbutyl Acetate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c1-7(9)11-6-5-8(2,3)10-4/h5-6H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 160.1099 |