Läs mer
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11916151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11916151 5 g 5g
11906151 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11916151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445480050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 603122-41-4
Molekylformel C9H11BO5
Molekylvikt (g/mol) 210
InChI-nyckel YCXPWNGIPLGCOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, 3-methoxy-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-3-methoxyphenylboronic acid, 3-methoxy-4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-methoxy-4-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid, 3-methoxy-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 3-methoxy-4-methoxycarbonylphenylboronicacid, ycxpwngiplgcoj-uhfffaoysa-n, methyl 4-borono-2-methoxybenzoate
PubChem CID 17750256
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 210
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.