Läs mer
3-metoxi-4-metylanilin, 99+%
Produktkod. 11429550
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429550 1 g 1g
11419550 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429550 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50362.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 16452-01-0 | C8H11NO | 137,18 g/mol
3-metoxi-4-metylanilin, erhållen genom en elektrofil substitution, med användning av det 2-metoxisubstituerade järnkomplexseglet följt av oxidativ cyklisering med åtföljande aromering av det resulterande järnkomplexet. Det används för att producera 8-metoxi-7-metylalloxazin. Denna reaktion kommer att behöva lösningsmedel etanol, H2O
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-metoxi-4-metylanilin, som tillhandahålls genom en elektrofil substitution, med användning av det 2-metoxisubstituerade järnkomplexseglet följt av oxidativ cyklisering med åtföljande aromering av det resulterande järnkomplexet. Det används för att producera 8-metoxi-7-metylalloxazin. Denna reaktion kommer att behöva lösningsmedel etanol, H2O
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16452-01-0
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.18
MDL-nummer MFCD00025371
InChI-nyckel ONADZNBSLRAJFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresidine, benzenamine, 3-methoxy-4-methyl, 3-methoxy-4-methyl aniline, ccris 4606, unii-v82scc5x3q, 5-amino-2-methylanisole, 5-amino-2-methyl-anisol, 2-methoxy-4-aminotoluene, 3-methoxy-4-methyl-aniline, v82scc5x3q
PubChem CID 27882
IUPAC-namn 3-metoxi-4-metylanilin
LEDER COC1=CC(N)=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-4-methylaniline
Smältpunkt 56 °C till 60 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 137.18
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.