Läs mer
3-Methoxy-4-methylaniline, 99+%
Produktkod. p-7033278
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11419550
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50362.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16452-01-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
3-metoxi-4-metylanilin, erhållen genom en elektrofil substitution, med användning av det 2-metoxisubstituerade järnkomplexseglet följt av oxidativ cyklisering med åtföljande aromering av det resulterande järnkomplexet. Det används för att producera 8-metoxi-7-metylalloxazin. Denna reaktion kommer att behöva lösningsmedel etanol, H2O
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-metoxi-4-metylanilin, som tillhandahålls genom en elektrofil substitution, med användning av det 2-metoxisubstituerade järnkomplexseglet följt av oxidativ cyklisering med åtföljande aromering av det resulterande järnkomplexet. Det används för att producera 8-metoxi-7-metylalloxazin. Denna reaktion kommer att behöva lösningsmedel etanol, H2O
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16452-01-0
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.18
MDL-nummer MFCD00025371
InChI-nyckel ONADZNBSLRAJFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresidine, benzenamine, 3-methoxy-4-methyl, 3-methoxy-4-methyl aniline, ccris 4606, unii-v82scc5x3q, 5-amino-2-methylanisole, 5-amino-2-methyl-anisol, 2-methoxy-4-aminotoluene, 3-methoxy-4-methyl-aniline, v82scc5x3q
PubChem CID 27882
IUPAC-namn 3-metoxi-4-metylanilin
LEDER COC1=CC(N)=CC=C1C
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-4-methylaniline
Smältpunkt 56°C to 60°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 137.18
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.