Läs mer
3-metoxi-4-metylanilin, TRC
Produktkod. 30134615
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134615 1 g
30133855 5 g
30004099 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3324101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16452-01-0
Molekylformel C8 H11 N O
Molekylvikt (g/mol) 137.179
Synonym 3-Methoxy-4-methylbenzenamine, (3-Methoxy-4-methylphenyl)amine, 2-Methoxy-4-aminotoluene, 3-Methoxy-4-toluidine, 3-Methoxy-p-toluidine, 4-Amino-2-methoxytoluene, 4-Methyl-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-methylanisole
IUPAC-namn 3-metoxi-4-metyl-anilin.
LEDER COc1cc(N)ccc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-4-methylaniline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Formel vikt 137.0841