Läs mer
3-metoxi-4-nitrobensoesyra, 98+%
Produktkod. 11312776
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312776 25 g 25g
11302776 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08891.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5081-36-7 | C8H7NO5 | 197,146 g/mol
3-metoxi-4-nitrobensoesyra användes för detektion av nitroaromatiska föreningar genom CdSe-kvantprickar täckta med polyamidoamindendrimer-1,12-diaminododekan kärngeneration 4 nanokompositer. Det användes vid syntes av vorozolderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-metoxi-4-nitrobensoesyra användes för detektion av nitroaromatiska föreningar med CdSe-kvantprickar täckta med polyamidoamindendrimer-1,12-diaminododekan kärngeneration 4 nanokompositer. Det användes vid syntes av vorozolderivat.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5081-36-7
Molekylformel C8H7NO5
Molekylvikt (g/mol) 197.146
MDL-nummer MFCD00007353
InChI-nyckel PWURRRRGLCVBMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-3-methoxybenzoic acid, 4-nitro-m-anisic acid, benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro, 3-methoxy-4-nitrobenzoicacid, pubchem3918, acmc-1bn9s, ksc270m6t, 3-methoxy4-nitro-benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro-benzoic acid
PubChem CID 78764
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 231°C to 235°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2696042
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 197.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.