Läs mer
3’-Methoxy-4’-nitroflavone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Methoxy-4'-nitroflavone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11NO5/c1-21-16-8-10(6-7-12(16)17(19)20)15-9-13(18)11-4-2-3-5-14(11)22-15/h2-9H,1H3 |
| Formel vikt | 297.0637 |