missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methoxy-4-(pivaloyloxy)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy-4-(pivaloyloxy)benzoic Acid |
| CAS | 122665-61-6 |
| Molekylformel | C13H16O5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)-3-methoxybenzoic Acid, 4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)oxy]-3-methoxybenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O5/c1-13(2,3)12(16)18-9-6-5-8(11(14)15)7-10(9)17-4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15) |
| LEDER | COc1cc(ccc1OC(=O)C(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(2,2-dimethylpropanoyloxy)-3-methoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.27 |
| Formel vikt | 252.0998 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?