missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methoxy 5-Dibenzosuberenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy 5-Dibenzosuberenone |
| CAS | 22725-38-8 |
| Molekylformel | C16H12O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O2/c1-18-13-9-8-12-7-6-11-4-2-3-5-14(11)16(17)15(12)10-13/h2-10H,1H3 |
| LEDER | COC1=CC2=C(C=CC3=CC=CC=C3C2=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.27 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?