Läs mer
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 97%
Produktkod. 10287887 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10287887 1 g 1g
10583658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10287887 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430430010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 871332-97-7 | C8H8BF3O3 | 219.95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 871332-97-7
Molekylformel C8H8BF3O3
Molekylvikt (g/mol) 219.95
MDL-nummer MFCD08056362
InChI-nyckel GKEMDZIGTOAZRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 5-methoxy-3-trifluoromethylbenzeneboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronicacid, 3-methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid, boronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl, acmc-209qhq
PubChem CID 44717590
IUPAC-namn [3-metoxi-5-(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 158.4°C to 160.8°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 219.95
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.