Läs mer
3-Methoxy Acetaminophen-d3, TRC
Produktkod. 30482339
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30482339 2.5 mg 2.5mg
30469370 25 mg -
30473194 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30482339 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2260522.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246816-53-4
Molekylformel C9 2H3 H8 N O3
Molekylvikt (g/mol) 184.207
Synonym 4-Acetylamino-2-methoxy-phenol-d3, N-(4-Hydroxy-3-methoxy-phenyl)-acetamide-d3, Acetic Acid-(4-hydroxy-3-methoxyanilide)-d3, N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide-2,2,2-D3, 2,2,2-Trideuterio-N-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide, 4'-Hydroxy-m-acetanisidide-d3, N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide-2,2,2-d3, N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide-d3, N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide-2,2,2-D3, 3-Methoxyacetaminophen-d3, 3-Methoxy acetaminophen-d3, 3-Methoxyparacetamol-d3, 3-Methoxy paracetamol-d3, 4-(Acetamido-d3)-2-methoxyphenol, 4-(Acetyl-d3-amino)-2-methoxyphenol
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-N-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)acetamide
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(O)c(OC)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy Acetaminophen-d3
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c1-6(11)10-7-3-4-8(12)9(5-7)13-2/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3
Formel vikt 184.0927