Läs mer
3-Methoxy Acetaminophen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy Acetaminophen |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c1-6(11)10-7-3-4-8(12)9(5-7)13-2/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 181.0739 |
| Procent renhet | >95% |