Läs mer
3-Methoxy Androsta-3,5-dien-17-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxyandrosta-3,5-dien-17-one (Androstenedione Methylenolether) |
| CAS | 57144-06-6 |
| Molekylformel | C20 H28 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Methoxyandrosta-3,5-dien-17-one, Testosterone Imp. J (EP), Androstenedione Methylenolether |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-19-10-8-14(22-3)12-13(19)4-5-15-16-6-7-18(21)20(16,2)11-9-17(15)19/h4,12,15-17H,5-11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | COC1=CC2=CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)CC1 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S)-3-methoxy-10,13-dimethyl-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vikt | 300.2089 |