missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Metaxi-d3)-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Methoxy-d3)-1-propanol |
| CAS | 86013-00-5 |
| Molekylformel | C4H7D3O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | OCCCOC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3-(metoxi-d3)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.14 |
| Formel vikt | 93.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?