Läs mer
3-(Metaxi-d3)-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Methoxy-d3)-1-propanol |
| CAS | 86013-00-5 |
| Molekylformel | C4H7D3O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | OCCCOC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3-(metoxi-d3)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.14 |
| Formel vikt | 93.09 |