Läs mer
3-Methoxy-d3-benzaldehyde, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxybenzaldehyde-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 1219795-07-9 |
| Molekylformel | C8 D3 H5 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzaldehyde, 3-(methoxy-d3)- (ACI), 3-(Methoxy-d3)benzaldehyde (ACI), m-Anisaldehyde-d3, 3-Methoxy-d3-benzaldehyde, 3-Methoxybenzaldehyde-d3, 3-Methoxybenzaldehyde-D3 (methoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cccc(C=O)c1 |
| IUPAC-namn | 3-(trideuteriomethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.1664 |
| Formel vikt | 139.0713 g/mol |
| Visa mer |