Läs mer
3-Metaxi-Desloratadin, TRC
Produktkod. 30477318
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30477318 5 mg
1 options
Produktkod. 30477318 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2624205MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy Desloratadine
CAS 165739-63-9
Molekylformel C20 H21 Cl N2 O
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21ClN2O/c1-24-17-11-15-3-2-14-10-16(21)4-5-18(14)19(20(15)23-12-17)13-6-8-22-9-7-13/h4-5,10-12,22H,2-3,6-9H2,1H3
LEDER COc1cnc2C(=C3CCNCC3)c4ccc(Cl)cc4CCc2c1
IUPAC-namn 8-kloro-3-metoxi-11-piperidin-4-yliden-5,6-dihydrobenzo[1,2]cykloepta[2,4-b]pyridin
Molekylvikt (g/mol) 340.85
Formel vikt 340.1342