Läs mer
3-Methoxy Favipiravir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy Favipiravir |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6FN3O2/c1-12-6-4(5(8)11)10-3(7)2-9-6/h2H,1H3,(H2,8,11) |
| Formel vikt | 171.0444 |