missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-metoxi-L-tyrosinmonohydrat, MP BIOMEDICALS

Produktkod. 11440525 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
3-metoxi-L-tyrosinmonohydrat
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
11440525 3-metoxi-L-tyrosinmonohydrat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11440525 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219965783

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

3-metoxi-L-tyrosin är en metabolit av L-Dopa.

Synonymer:

  • 4-hydroxi-3-metoxi-L-fenylalanin
  • L-3-0-metyl-DOPA
  • 3-metoxi-L-tyrosinmonohydrat
  • 3-metoxi-L-tyrosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-L-Tyrosine Monohydrate
CAS 200630-46-2
Molekylvikt (g/mol) 229.2 g/mol
Kvantitet 250 mg
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.