Läs mer
3-Methoxy Loratadine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy Loratadine |
| CAS | 165739-73-1 |
| Molekylformel | C23 H25 Cl N2 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25ClN2O3/c1-3-29-23(27)26-10-8-15(9-11-26)21-20-7-6-18(24)12-16(20)4-5-17-13-19(28-2)14-25-22(17)21/h6-7,12-14H,3-5,8-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cc(OC)cnc24)CC1 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-(8-chloro-3-methoxy-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.91 |
| Formel vikt | 412.1554 |