missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methoxy-N-methyldesloratadine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy-N-methyldesloratadine |
| CAS | 165739-72-0 |
| Molekylformel | C21 H23 Cl N2 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23ClN2O/c1-24-9-7-14(8-10-24)20-19-6-5-17(22)11-15(19)3-4-16-12-18(25-2)13-23-21(16)20/h5-6,11-13H,3-4,7-10H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cnc2C(=C3CCN(C)CC3)c4ccc(Cl)cc4CCc2c1 |
| IUPAC-namn | 8-chloro-3-methoxy-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.87 |
| Formel vikt | 354.1499 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?