Läs mer
3-metoxi-N, N-dimetylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322666
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322666 10 g 10g
11332666 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08700.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15799-79-8 | Molekylformel: C9H13NO | Molekylvikt: 151,209 g/mol
N,N-dimetyl-m-anisidin är en fenylamid med antineoplastiska och antibakteriella egenskaper. Den kan användas för att producera C20H19NO4. Den behöver reagens, tributylortoformat, och lösningsmedlet propan-2-ol med en reaktionstid på 90 minuter.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
N,N-dimetyl-m-anisidin är en fenylamid med antineoplastiska och antibakteriella egenskaper. Den kan användas för att producera C20H19NO4. Den behöver reagens, tributylortoformat, och lösningsmedlet propan-2-ol med en reaktionstid på 90 minuter.
Löslighet
Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Anteckningar
Förvara den bort från oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15799-79-8
Molekylformel C9H13NO
Molekylvikt (g/mol) 151.209
MDL-nummer MFCD00051779
InChI-nyckel MOYHVSKDHLMMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminoanisole, n,n-dimethyl-m-anisidine, 3-methoxy-n,n-dimethylbenzenamine, 3-methoxyphenyl dimethylamine, 3-dimethylamino-anisole, acmc-1c3gj, m-methoxy-n,n-dimethylanilin, n,n-dimethyl-3-methoxyaniline, n1,n1-dimethyl-3-methoxyaniline, 3-methoxy-n,n-dimethylbenzeneamine
PubChem CID 139977
IUPAC-namn 3-metoxi-N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC(=CC=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Densitet 1.031
Kokpunkt 113 °C till 114 °C (6 mmHg)
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1423591
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 151.21
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.