Läs mer
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7044912
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11322666
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08700.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
N,N-dimetyl-m-anisidin är en fenylamid med antineoplastiska och antibakteriella egenskaper. Den kan användas för att producera C20H19NO4. Det kommer att behöva reagens tributyl ortoformiat och lösningsmedel propan-2-ol med en reaktionstid på 90 min.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N,N-dimetyl-m-anisidin är en fenylamid med antineoplastiska och antibakteriella egenskaper. Den kan användas för att producera C20H19NO4. Det kommer att behöva reagens tributyl ortoformiat och lösningsmedel propan-2-ol med en reaktionstid på 90 min.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15799-79-8
Molekylformel C9H13NO
Molekylvikt (g/mol) 151.209
MDL-nummer MFCD00051779
InChI-nyckel MOYHVSKDHLMMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminoanisole, n,n-dimethyl-m-anisidine, 3-methoxy-n,n-dimethylbenzenamine, 3-methoxyphenyl dimethylamine, 3-dimethylamino-anisole, acmc-1c3gj, m-methoxy-n,n-dimethylanilin, n,n-dimethyl-3-methoxyaniline, n1,n1-dimethyl-3-methoxyaniline, 3-methoxy-n,n-dimethylbenzeneamine
PubChem CID 139977
IUPAC-namn 3-metoxi-N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC(=CC=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Densitet 1.031
Kokpunkt 113°C to 114°C (6 mmHg)
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1423591
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 151.21
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.