missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methoxy-N-phenylbenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy-N-phenylbenzamide |
| CAS | 6833-23-4 |
| Molekylformel | C14 H13 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO2/c1-17-13-9-5-6-11(10-13)14(16)15-12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3,(H,15,16) |
| LEDER | COc1cccc(c1)C(=O)Nc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-methoxy-N-phenylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.26 |
| Formel vikt | 227.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?