missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methoxy-O,Alpha-dimethyl-tyrosine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy-O,alpha-dimethyl-tyrosine Hydrochloride |
| CAS | 16024-43-4 |
| Molekylformel | C12H17NO4 . HCl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | DL-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methyl-alanine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO4.ClH/c1-12(13,11(14)15)7-8-4-5-9(16-2)10(6-8)17-3;/h4-6H,7,13H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| LEDER | CC(N)(C(O)=O)CC1=CC(OC)=C(OC)C=C1.Cl |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.73 |
| Formel vikt | 275.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?