Läs mer
3-Metoxi-o-fenylendiamin, 97 %
Produktkod. 15447497
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447497 250 mg 250mg
15437497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35286.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
CAS: 37466-89-0 | C7H10N2O | 138,17 g/mol
3-metoxi-o-fenylendiamin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-metoxi-o-fenylendiamin används som farmaceutisk
mellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37466-89-0
Molekylformel C7H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD08276903
InChI-nyckel BFLWXPJTAKXXKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminoanisole, 2,3-diaminoanisol, diaminoanisole, 3-methoxy-benzene-1,2-diamine, 3-methoxy-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methoxy, 3-methoxy-o-phenylenediamine, 3-methoxy-1,2-benzenediamine, ambkkkkk251, 2-amino-3-methoxyaniline
PubChem CID 184268
IUPAC-namn 3-metoxibensen-1,2-diamin
LEDER COC1=CC=CC(=C1N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-o-phenylenediamine
Smältpunkt 39 °C till 40 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 138.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.