Läs mer
3-Mexi-p-tyramin hydroklorid, TRC
Produktkod. 17903785
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17903785 250 mg
17982675 100 mg
17914905 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17903785 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM332320250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1477-68-5
Molekylformel C9 H13 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 203.67
Synonym Phenol, 4-(2-aminoethyl)-2-methoxy-, hydrochloride (1:1), Guaiacol, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (6CI), Phenol, 4-(2-aminoethyl)-2-methoxy-, hydrochloride (8CI,9CI), 2-Methoxytyramine hydrochloride, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-O-Methyldopamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxy-β-phenethylamine hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxyphenethylamine hydrochloride, 3-Methoxy-p-tyramine hydrochloride
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)-2-metoxyfenol; hydroklorid
LEDER Cl.COc1cc(CCN)ccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
Formel vikt 203.0713
Procent renhet >95%