Läs mer
3-Mexi-p-tyramin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 203.0713 |
| Procent renhet | >95% |