Läs mer
3-Methoxy-propionaldehyde (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy-propionaldehyde (Technical Grade) |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3 |
| Formel vikt | 88.0524 |