Läs mer
3'-Methoxyacetophenone-2',4',5',6'-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one-D4 (phenyl-2,4,5,6-D4) |
| CAS | 1219798-58-9 |
| Molekylformel | C9 D4 H6 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one-D4 (phenyl-2,4,5,6-D4), 1-(3-Methoxyphenyl-d4)ethan-1-one, 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one-d4, 1-(3-Methoxyphenyl-2,4,5,6-d4)ethanone, 1-Acetyl-3-methoxybenzene-2,4,5,6-d4, 3-Acetylanisole-d4, 3-Methoxyacetophenone-d4, 3-Methoxyphenyl-d4 methyl ketone |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H10O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(OC)c([2 H])c(C(=O)C)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-(2,3,4,6-tetradeuterio-5-methoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.199 |
| Formel vikt | 154.093 g/mol |
| Visa mer |