Läs mer
3'-Methoxyacetophenone, 97%
Produktkod. 11439160
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439160 25 g 25g
11449160 100 g 100g
11459160 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439160 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15604.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 586-37-8 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Det används i den asymmetriska överföringshydreringen av ketoner katalyserade av rutenium(II)-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används vid asymmetrisk överföringshydrering
av ketoner katalyserade av rutenium(II)-komplex.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten. Lösligt i alkohol.
Noter
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 586-37-8
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00008736
InChI-nyckel BAYUSCHCCGXLAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-methoxyacetophenone, 3-methoxyacetophenone, 3-acetylanisole, m-methoxyacetophenone, 1-3-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-3-methoxyphenyl, m-acetanisole, acetophenone, m-methoxy, 1-3-methoxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-methoxy
PubChem CID 11460
IUPAC-namn 1-(3-metoxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Methoxyacetophenone
Smältpunkt -7°C
Densitet 1.094
Kokpunkt 239°C to 241°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5425
Kvantitet 25 g
Beilstein 878552
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Fully miscible in water. Soluble in alcohol.
Formel vikt 150.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3'-Methoxyacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxyacetophenone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.