Läs mer
3'-Metoxiacetofenon, TRC
Produktkod. 30471970
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30471970 5 g
1 options
Produktkod. 30471970 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2611155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one
CAS 586-37-8
Molekylformel C9 H10 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Ethanone, 1-(3-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 3'-methoxy- (8CI), 1-(3-Methoxyphenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-methoxybenzene, 3-Acetylanisole, 3-Methoxy-1-acetylbenzene, 3-Methoxyacetophenone, 3-Methoxyphenyl methyl ketone, 3'-Methoxyacetophenon, 3'-Methoxyacetophenone, Methyl 3-methoxyphenyl ketone, NSC 65593, m-Acetylanisole, m-Methoxyacetophenone, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. H (EP)
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COc1cccc(c1)C(=O)C
IUPAC-namn 1-(3-metoxifyneyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Formel vikt 150.0681