Läs mer
3-Metaxanilin, Mikromol™
Produktkod. 17911336
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17911336 100 mg
1 options
Produktkod. 17911336 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0961.10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Metaxianilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Anisidine (3-Methoxyaniline)
CAS 536-90-3
Analyt- eller komponentnamn 3-Anisidine (3-Methoxyaniline)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenamine, 3-methoxy-, m-Anisidine (8CI), 3-Methoxybenzenamine, 1-Amino-3-methoxybenzene, 1-Methoxy-3-aminobenzene, 3-(Methyloxy)aniline, 3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline, 3-Methoxyphenylamine, NSC 7631, m-Aminoanisole, m-Aminomethoxybenzene, m-Anisylamine, m-Methoxyaniline
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3
LEDER COc1cccc(N)c1
IUPAC-namn 3-metoxyanilin
Molekylvikt (g/mol) 123.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 123,0684 g/mol