Läs mer
3-metoxyazetidin hydroklorid, 95 %
Produktkod. 15414198
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414198 250 mg 250mg
15424198 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57769.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 148644-09-1 | C4H10ClNO | 123,58 g/mol
Det används vid framställning av isoxazol-tiazolderivat som GABA. Det är en receptor omvända agonister för användning vid behandling av kognitiva störningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vid framställning av isoxazol-tiazolderivat som GABA. Det är en receptor omvända agonister för användning vid behandling av kognitiva störningar.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval ventilerad plats. Undvik starkt oxiderande material och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148644-09-1
Molekylformel C4H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 123.58
MDL-nummer MFCD06804514
InChI-nyckel KSXGQRBTBLQJEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyazetidine hydrochloride, 3-methoxy-azetidine hydrochloride, 3-azetidinyl methyl ether hydrochloride, 3-methoxyazetidine hcl, azetidine, 3-methoxy-, hydrochloride, azetidine, 3-methoxy-,hydrochloride 1:1, acmc-20a0d9, ksc495e1t, 3-methoxyazetidinehydrochloride, 3-methoxy-azetidine-hydrochloride
PubChem CID 22242858
IUPAC-namn 3-metoxiazetidin;hydroklorid
LEDER COC1CNC1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyazetidine hydrochloride
Kokpunkt 143°C to 149°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 123.58
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.