missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methoxybenz[a]anthracen-12-ol 12-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxybenz[a]anthracen-12-ol 12-Acetate |
| CAS | 66240-12-8 |
| Molekylformel | C21H16O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Methoxybenz[a]anthracen-12-ol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16O3/c1-13(22)24-21-19-6-4-3-5-14(19)11-16-8-7-15-12-17(23-2)9-10-18(15)20(16)21/h3-12H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc2c(ccc3cc4ccccc4c(OC(=O)C)c23)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.35 |
| Formel vikt | 316.1099 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?