Läs mer
3-metoxibensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11491708
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491708 25 g 25g
11401718 100 g 100g
11411718 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13962.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 591-31-1 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
3-metoxibensaldehyd används för att framställa 3-(3-metoxi-fenyl)-1-fenyl-propenon genom reaktion med bensldehyd. Det används som elueringsmedel för mono- 13C isotopomerer av vanillin i normalfas silikagelkromatografi. Det fungerar som en hämmare av 4-(metylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon (NNK) metabolism.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-metoxibensaldehyd används för att framställa 3-(3-metoxi-fenyl)-1-fenyl-propenon genom reaktion med bensldehyd. Det används som elueringsmedel för mono- 13C isotopomerer av vanillin i normalfas silikagelkromatografi. Det fungerar som en hämmare av 4-(metylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon (NNK) metabolism.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i isättika, alkohol, kloroform, eter, koldisulfid, metanol, vattenlösningar av alkalihydroxider.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-31-1
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00003361
InChI-nyckel WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisaldehyde, 3-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-methoxy, m-methoxybenzaldehyde, metamethoxybenzaldehyde, 3-methoxy-benzaldehyde, unii-8zao7s0ivh, ccris 960, meta-anisaldehyde, 8zao7s0ivh
PubChem CID 11569
IUPAC-namn 3-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxybenzaldehyde
Densitet 1.118
Kokpunkt 231°C to 233°C
Flampunkt 121°C (250°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.553
Kvantitet 25 g
Beilstein 606013
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in glacial acetic acid,alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,methanol,aqueous solutions of alkali hydroxides.
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.