Läs mer
3-metoxibensen-1,2-diamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxybenzene-1,2-diamine |
| CAS | 37466-89-0 |
| Molekylformel | C7 H10 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-phenylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,8-9H2,1H3 |
| LEDER | COc1cccc(N)c1N |
| IUPAC-namn | 3-metoxibensen-1,2-diamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.17 |
| Formel vikt | 138.0793 |