Läs mer
3-Metaxibensenemetanol, TRC
Produktkod. 30481253
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30481253 5 g
1 options
Produktkod. 30481253 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2264055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxybenzenemethanol
CAS 6971-51-3
Molekylformel C8H10O2
Kvantitet 5 g
Synonym (3-Methoxyphenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-3-methoxybenzene, 3-Methoxybenzyl alcohol, [3-(Methyloxy)phenyl]methanol, m-Anisalcohol, m-Methoxybenzyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
LEDER COc1cccc(CO)c1
IUPAC-namn (3-metoxifynyl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Formel vikt 138.0681