Läs mer
3-metoxibensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11383936
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383936 5 g 5g
11373936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17050.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10130-74-2 | C7H7ClO3S | 206,64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10130-74-2
Molekylformel C7H7ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 206.64
MDL-nummer MFCD01318155
InChI-nyckel JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulphonyl chloride, m-anisolesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methoxy, akos bb-9459, 3-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-methoxybenzene sulfonyl chloride, m-anisolesulphonyl chloride
PubChem CID 2737504
IUPAC-namn 3-metoxibensensulfonylklorid
LEDER COC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Densitet 1.46
Kokpunkt 158 °C till 159 °C (20 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.557
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2093871
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 206.65
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.