Läs mer
3-metoxibensenetiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxybenzenethiol |
| CAS | 15570-12-4 |
| Molekylformel | C7H8OS |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (m-Methoxyphenyl)thiol, 3-Mercaptoanisole, 3-Methoxythiophenol, 3-Methyloxybenzenethiol, m-Methoxybenzenethiol, m-Methoxythiophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8OS/c1-8-6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3 |
| LEDER | COC1=CC(=CC=C1)S |
| IUPAC-namn | 3-metoxibenenetiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.2 |
| Formel vikt | 140.03 |