Läs mer
3-Metaxibenzoesyra, 99 %
Produktkod. 11499662
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499662 50 g 50g
11409672 250 g 250g
11489662 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499662 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10767.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 586-38-9 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
3-metoxibensoesyra används vid syntes och karakterisering av 3-metoxibensoater av europium (III) och gadolinium (III)1. Det användes för omvandling av aromatiska karboxylsyror till metylestrar och reduktion till motsvarande primära alkoholer med användning av ett natriumborhydrid-THF-metanolsystem
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-metoxibensoesyra används vid syntes och karakterisering av 3-metoxibensoater av europium (III) och gadolinium (III)1. Det användes vid omvandling av aromatiska karboxylsyror till metylestrar och reduktion till motsvarande primära alkoholer med användning av ett natriumborhydrid-THF-metanolsystem
Löslighet
°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 586-38-9
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
MDL-nummer MFCD00002499
InChI-nyckel XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisic acid, m-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy, 3-anisic acid, meta-anisic acid, 3-methoxy-benzoic acid, unii-e2i36fh6qz, m-methylsalicylic acid, e2i36fh6qz, chembl22425
PubChem CID 11461
IUPAC-namn 3-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxybenzoic acid
Smältpunkt 104 °C till 108 °C
Kokpunkt 170 °C till 172 °C (10 mmHg)
Odör Luktfritt
Kvantitet 50 g
Beilstein 508838
Löslighetsinformation Löslig i 95% etanol (50 mg/ml), vatten (2 mg/ml vid 25 °C) och metanol.
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methoxybenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxybenzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.