Läs mer
3-Methoxybenzonitrile, 98%
Produktkod. 11461197
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461197 5 g 5g
11471197 25 g 25g
11481197 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11461197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24171.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1527-89-5 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1527-89-5
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00001801
InChI-nyckel KLXSUMLEPNAZFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cyanoanisole, benzonitrile, 3-methoxy, m-anisonitrile, m-methoxybenzonitrile, 3-cyanoanisole, 3-anisonitrile, benzonitrile, m-methoxy, 3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy benzonitrile, m-methoxybenzontrile
PubChem CID 73712
IUPAC-namn 3-metoxibensonitril
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxybenzonitrile
Smältpunkt 22°C to 24°C
Kokpunkt 110°C to 111°C (12 mmHg)
Flampunkt 105°C (221°F)
Odör Almond-like
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1932666
Formel vikt 133.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.