Läs mer
3-Methoxybenzoyl chloride, 99%
Produktkod. 11495597
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495597 250 g 250g
11475597 10 g 10g
11485597 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23571.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1711-05-3 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
3-metoxibensoylklorid används i syntesen av 2-arylbensofuran-baserade molekyler som verkar mot Alzheimers sjukdom och bekämpar symtom. Dessutom hjälper det till med optimeringen av dihydropyrrolopyrimidin-hämmare mot PI3K (fosfoinositid 3-kinas) vilket resulterar i tumörtillväxthämning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i kloroform. Reagerar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från fukt, starka baser och oxidationsmedel. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1711-05-3
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.592
MDL-nummer MFCD00000673
InChI-nyckel RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid
PubChem CID 74374
IUPAC-namn 3-metoxibensoylklorid
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxybenzoyl chloride
Densitet 1.214
Kokpunkt 123°C to 125°C (15 mmHg)
Flampunkt 92°C (197°F)
Brytningsindex 1.5586
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1729
Beilstein 386659
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform. Reacts with water.
Formel vikt 170.6
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.