Läs mer
3-Methoxybenzoyl chloride, 99%
Beskrivning
3-metoxibensoylklorid används i syntesen av 2-arylbensofuran-baserade molekyler som verkar mot Alzheimers sjukdom och bekämpar symtom. Dessutom hjälper det till med optimeringen av dihydropyrrolopyrimidin-hämmare mot PI3K (fosfoinositid 3-kinas) vilket resulterar i tumörtillväxthämning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslig i kloroform. Reagerar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från fukt, starka baser och oxidationsmedel. Skydda mot fukt och vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxybenzoyl chloride |
| Densitet | 1.214 |
| Kokpunkt | 123°C to 125°C (15 mmHg) |
| Flampunkt | 92°C (197°F) |
| Brytningsindex | 1.5586 |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN1729 |
| Beilstein | 386659 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Löslighetsinformation | Soluble in chloroform. Reacts with water. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.