Läs mer
3-Metoxybenzylalkohol, 97+%
Produktkod. 11422847
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422847 100 g 100g
11412847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15471.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 6971-51-3 | C8H10O2 | 138,166 g/mol
3-metoxibensylalkohol används som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-metoxibensylalkohol används som ett viktigt
råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i eter och alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6971-51-3
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.166
MDL-nummer MFCD00004637
InChI-nyckel IIGNZLVHOZEOPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxyphenyl methanol, m-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxybenzylalcohol, m-anisyl alcohol, 3-anise alcohol, 3-anisyl alcohol, benzenemethanol, 3-methoxy, unii-i1xc3698n5, 3-methoxyphenyl methan-1-ol
PubChem CID 81437
ChEBI CHEBI:1580
IUPAC-namn (3-metoxifenyl)metanol
LEDER COC1=CC=CC(=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxybenzyl alcohol
Densitet 1.112
Kokpunkt 252 °C till 254 °C
Flampunkt 109 °C (228 °F)
Brytningsindex 1.544
Kvantitet 100 g
Beilstein 2042063
Löslighetsinformation Löslig i eter och alkohol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 138.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.