Läs mer
3-metoxibensylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10726341 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10726341 25 mL Glasflaska 25ml
1 options
Produktkod. 10726341 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125770250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6971-51-3 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxybenzyl alcohol
Namnnotering 98%
CAS 6971-51-3
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Brun till gul
Densitet 1.1100g/mL, 1.11
Kokpunkt 250,0 °C (723,0 mmHg)
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H10O2
Linjär formel CH3OC6H4CH2OH
Brytningsindex 1,5425 till 1,5445
MDL-nummer MFCD00004637
Kvantitet 25 mL
Beilstein 06, 896
Synonym 3-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxyphenyl methanol, m-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxybenzylalcohol, m-anisyl alcohol, 3-anise alcohol, 3-anisyl alcohol, benzenemethanol, 3-methoxy, unii-i1xc3698n5, 3-methoxyphenyl methan-1-ol
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar
InChI-nyckel IIGNZLVHOZEOPV-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC(=C1)CO
IUPAC-namn (3-metoxifenyl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 138.17
PubChem CID 81437
ChEBI CHEBI:1580
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.