Läs mer
3-Methoxybenzyl bromide, 98+%
Produktkod. 10218763 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10218763 25 g Glasflaska 25g
10208763 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10218763 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393110250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874-98-6 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874-98-6
Molekylformel C8H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 201.06
MDL-nummer MFCD00216590
InChI-nyckel ZKSOJQDNSNJIQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methoxybenzene, 3-methoxybenzylbromide, 3-methoxybenzylbromid, m-methoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methoxy-benzene, 3-bromomethyl-1-methoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-3-methoxy, 3-methoxy benzylbromide
PubChem CID 4067207
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-3-metoxibensen
LEDER COC1=CC=CC(=C1)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxybenzyl bromide
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4360g/mL, 1.436
Kokpunkt 152°C
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4CH2Br
Brytningsindex 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 201.06
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methoxybenzyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.